Läs mer
Nitrometylidynetri (metanol), Mikromol™
Beskrivning
Nitrometylidynetri (metanol)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitromethylidynetri(methanol) |
| CAS | 126-11-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Nitromethylidynetri(methanol) |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C4 H9 N O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1,3-Propanediol, 2-(hydroxymethyl)-2-nitro-, 2-(Hydroxymethyl)-2-nitro-1,3-propanediol, 1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-nitropropane, 1-Nitro-1,1,1-tris(hydroxymethyl)methane, 2-(Hydroxymethyl)-2-nitropropanediol, 2-Nitro-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Isobutylglycerol, nitro-, NSC 17675, NSC 2344, Nitroisobutylglycerol, Nitrotrimethylolmethane, Nitrotris(hydroxymethyl)methane, Trihydroxymethylnitromethane, Trimethylolnitromethane, Tris Nitro, Tris(hydroxymethyl)nitromethane, Nitromethylidynetri(methanol) |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO5/c6-1-4(2-7,3-8)5(9)10/h6-8H,1-3H2 |
| LEDER | OCC(CO)(CO)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-(hydroxymetyl)-2-nitropropan-1,3-diol |
| Visa mer |