Läs mer
Nitromide, MedChemExpress
Produktkod. 16418536
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16418536 100 mg
1 options
Produktkod. 16418536 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0945
MedChemExpress Nitromide is an anti-parasitic agent.
Nitromide is an anti-parasitic agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitromide
Fysisk form Solid
CAS 121-81-3
Färg Light Yellow
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H5N3O5
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym 3,5-Dinitrobenzamide
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 2.2 mg/mL (10.42 mM)
LEDER O=C(N)C1=CC([N+]([O-])=O)=CC([N+]([O-])=O)=C1
Molekylvikt (g/mol) 211.13
Formel vikt 211.13
Procent renhet 95.79%