Läs mer
Nitron, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11483398
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483398 5 g 5g
11473398 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11483398 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17809.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2218-94-2 | C20H16N4 | 312.376 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2218-94-2
Molekylformel C20H16N4
Molekylvikt (g/mol) 312.376
MDL-nummer MFCD00005174
InChI-nyckel CWGBFIRHYJNILV-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitron, unii-90im4z883z, 1,4-diphenyl-endoanilino-dihydrotriazole, 1,4-diphenyl-3-phenylamino-1h-1,2,4-triazolium inner salt, 1h-1,2,4-triazolium, 1,4-diphenyl-3-phenylamino-, hydroxide, inner salt, 1,4-diphenyl-3-phenylazamethylene-1,2,4-triazoline, 1,4-diphenyl-3-phenylamino-1,2,4-triazolium hydroxide inner salt, 4h-1,2,4-triazolium, 1,4-diphenyl-3-phenylamino-, inner salt, 4,5-dihydro-2,4-diphenyl-5-phenylimino-1h-1,2,4-triazolium inner salt
PubChem CID 720071
IUPAC-namn (1,4-difenyl-1,2,4-triazol-4-ium-3-yl)-fenylazanid
LEDER C1=CC=C(C=C1)[N-]C2=NN(C=[N+]2C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitron
Smältpunkt ∼185 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Merck Index 14,6613
Formel vikt 312.38
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.