Läs mer
Nitronium hexafluorophosphate
Produktkod. 11332248
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11332248
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013151.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 19200-21-6 | F6NO2P | 190.969 g/mol
Nitroniumhexafluorfosfat är ett nitreringsreagens som används vid nitrering av alkaner som metan, etan, propan, n-butan, isobutan, neopentan och cyklohexan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19200-21-6
Molekylformel F6NO2P
Molekylvikt (g/mol) 190.969
MDL-nummer MFCD00031520
InChI-nyckel DXWZKTLGZWTYPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitronium hexafluorophosphate, nitronium ion hexafluorophosphate, dioxidonitrogen 1+ hexafluorophosphate
PubChem CID 45933661
IUPAC-namn nitronium;hexafluorfosfat
LEDER [N+](=O)=O.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitronium hexafluorophosphate
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Soluble in dichloromethane and nitroethane.
Formel vikt 190.97
Känslighet Moisture sensitive
Utseende Off-white Cristals
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.