Läs mer
Nitroniumtetrafluoroborat, 0,3 till 0,5 m soln i sulfolan
Produktkod. 15478765
Change view
Kvantitet:
25 mL
200 mL
Förpackningsstorlek:
200ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15478765 200 mL 200ml
15468765 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15478765 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34069.AH
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 13826-86-3 | BF4NO2 | 132,81 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13826-86-3
Molekylformel BF4NO2
Molekylvikt (g/mol) 132.81
MDL-nummer MFCD00011432
InChI-nyckel XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane
PubChem CID 11073463
IUPAC-namn salpetersyrlighet; tetrafluorboranid
LEDER [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitronium tetrafluoroborate
Kvantitet 200 mL
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 1.268
Linjär formel NO2BF4
UN-nummer UN3265
Formel vikt 132.81
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.3 to 0.5M soln. in sulfolane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.