Läs mer
Nitroniumtetrafluororat (0,5 M lösning i sulfolan), TRC
Produktkod. 30483097
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30483097 5 g
1 options
Produktkod. 30483097 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN5978805G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Nitronium Tetrafluoroborate
CAS 13826-86-3
Kvantitet 5 g
Molekylformel BF4NO2
Synonym Nitryl Fluoborate, Nitryl tetrafluoroborate, Nitronium Fluoroborate, Nitronium Tetrafluoroborate, Nitronium Tetrafluoroborate, Nitryl Tetrafluoroborate, Nitryl Tetrafluoroborate
InChI formel InChI=1S/BF4.NO2/c2-1(3,4)5;2-1-3/q-1;+1
LEDER F[B-](F)(F)F.O=[N+]=O
IUPAC-namn nitronium; Tetrafluororat
Molekylvikt (g/mol) 132.81
Formel vikt 132.9958
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.5 M