Läs mer
Nitronium tetrafluoroborate, 0.5M solution in sulfolane
Produktkod. p-174754 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 mL
200 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
200ml
25ml
Produktkod. 10092380
Brand: Thermo Scientific Acros 175130250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13826-86-3 | BF4NO2 | 132.81 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitronium tetrafluoroborate
CAS 13826-86-3, 126-33-0
Färg Färglös till gul
CAS Min % 5.03, 94.24
CAS Max % 5.76, 94.97
Fysisk form Lösning
Kvantitet 25 mL
Molekylformel BF4NO2
Linjär formel NO2BF4
MDL-nummer MFCD00011432
Fieser 01,742; 04,358; 05,476; 08,361; 09,324; 06,520; 07,324; 09,414; 12,435; 13,274; 14,282; 17,314
Synonym nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts
InChI-nyckel XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
IUPAC-namn nitronium;tetrafluorborat
Molekylvikt (g/mol) 132.81
PubChem CID 11073463
Formel vikt 132.81
Förpackning Glasflaska
Densitet 1.268, 1.2680g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nitronium tetrafluoroborate, 0.5 M solution in sulfolane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.