Läs mer
Nitroniumtetrafluoroborat, 90 %
Beskrivning
Ingolds metod för konkurrerande nitrering har använts för att bestämma relativa reaktiviteter för alkylbensener och bensen i homogena mononitrering med nitroniumtetrafluorborat i tetrametylensulfonlösningar. Oxidation av både exo- och endo-2-bromonorbornan med nitroniumtetrafluorborat i acetonitril gav N-exo-2-norbornylacetamid. Används vid syntes och karakterisering av nya polyhydroxiorganokarboxylerade fullerenderivat genom elektrofil tillsats av nitroniumtetrafluorborat till fullerener i närvaro av arenkarboxylsyra i ett icke-vattenhaltigt medium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitronium tetrafluoroborate |
| Smältpunkt | 240 °C (dec.) |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 5 g |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Linjär formel | NO2BF4 |
| UN-nummer | UN3260 |
| Löslighetsinformation | Bryts ner i vatten. |
| Formel vikt | 132.81 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.