Läs mer
Nitroniumtetrafluorborat, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7050276
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11347818
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036374.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13826-86-3 | BF4NO2 | 132.81 g/mol
Ingolds metod för konkurrerande nitrering har använts för att bestämma relativa reaktiviteter för alkylbensener och bensen i homogena mononitrering med nitroniumtetrafluorborat i tetrametylensulfonlösningar. Oxidation av både exo- och endo-2-bromonorbornan med nitroniumtetrafluorborat i acetonitril gav N-exo-2-norbornylacetamid. Används vid syntes och karakterisering av nya polyhydroxiorganokarboxylerade fullerenderivat genom elektrofil tillsats av nitroniumtetrafluorborat till fullerener i närvaro av arenkarboxylsyra i ett icke-vattenhaltigt medium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13826-86-3
Molekylformel BF4NO2
Molekylvikt (g/mol) 132.81
MDL-nummer MFCD00011432
InChI-nyckel XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane
PubChem CID 11073463
IUPAC-namn nitronium;tetrafluorborat
LEDER [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitronium tetrafluoroborate
Smältpunkt 240°C (dec.)
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 g
Linjär formel NO2BF4
UN-nummer UN3260
Löslighetsinformation Decomposes in water.
Formel vikt 132.81
Procent renhet 90%
Känslighet Moisture sensitive
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.