Läs mer
Nitroniumtetrafluorborat, 96 %
Produktkod. 11479586
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479586 5 g 5g
11489586 25 g 25g
11499586 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479586 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20167.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    887.40 SEK
    717.65 SEK / 5g
    Save 169.75 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13826-86-3 | BF4NO2 | 132,81 g/mol
Nitroniumtetrafluorborat har visat sig vara ett mångsidigt nitreringsmedel för kväveföreningar, vilket ger motsvarande N-nitroderivat när det reageras med sekundära alifatiska aminer, en acylalifatisk amin, en karbamatester: en diacylamin och primära amider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Nitroniumtetrafluorborat har visat sig vara ett mångsidigt
nitreringsmedel för kväveföreningar, vilket ger motsvarande N-nitroderivat när det reageras med sekundära alifatiska aminer, en acylalifatisk amin, en karbamatester: en diacylamin och primära amider.
Löslighet Bryts ner
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, baser, vatten/fukt och värme. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas. Förvara den kallt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13826-86-3
Molekylformel BF4NO2
Molekylvikt (g/mol) 132.81
MDL-nummer MFCD00011432
InChI-nyckel XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane
PubChem CID 11073463
LEDER [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitronium tetrafluoroborate
Smältpunkt ∽240 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Känslighet Känslig för fukt
Linjär formel NO2BF4
UN-nummer UN3260
Löslighetsinformation Bryts ner i vatten.
IUPAC-namn nitronium;tetrafluorborat
Formel vikt 132.81
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.