Läs mer
Nitronium tetrafluoroborate, 96%
Description
Nitroniumtetrafluorborat har visat sig vara ett mångsidigt nitreringsmedel för kväveföreningar, vilket ger motsvarande N-nitroderivat när det reageras med sekundära alifatiska aminer, en acylalifatisk amin, en karbamatester: en diacylamin och primära amider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
nitreringsmedel för kväveföreningar, vilket ger motsvarande N-nitroderivat när det reageras med sekundära alifatiska aminer, en acylalifatisk amin, en karbamatester: en diacylamin och primära amider.
Löslighet Bryts ner
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, baser, vatten/fukt och värme. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas. Förvara den kallt.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Nitronium tetrafluoroborate |
| Smältpunkt | ∽240°C (decomposition) |
| Kvantitet | 5 g |
| Linjär formel | NO2BF4 |
| UN-nummer | UN3260 |
| Löslighetsinformation | Decomposes in water. |
| IUPAC-namn | nitronium;tetrafluorborat |
| Formel vikt | 132.81 |
| Procent renhet | 96% |
| Känslighet | Moisture sensitive |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.