Läs mer
Nitroniumtetrafluoroborat, 97 %
Produktkod. 10516603 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10516603 5 g Plastflaska 5g
10082370 25 g Plastflaska 25g
11904131 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10516603 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 174380050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13826-86-3 | BF4NO2 | 132,81 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13826-86-3
Molekylformel BF4NO2
Molekylvikt (g/mol) 132.81
MDL-nummer MFCD00011432
InChI-nyckel XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane
PubChem CID 11073463
IUPAC-namn nitronium;tetrafluorborat
LEDER [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitronium tetrafluoroborate
Smältpunkt 200.0°C
Färg Färglös till vit
Fysisk form Vidhäftande kristaller
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 96% min
Linjär formel NO2BF4
Fieser 01,742; 04,358; 05,476; 08,361; 09,324; 01,747; 04,360; 07,253; 08,364; 14,215
Löslighetsinformation Solubility in water: may decompose
Formel vikt 132.81
Procent renhet 97%
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nitronium tetrafluoroborate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.