Läs mer
Nitronium Tetrafluorororat (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30470839
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30470839 50 mg
30480554 100 mg
30473524 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30470839 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN49686850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13826-86-3
Molekylformel BF4NO2
Molekylvikt (g/mol) 132.81
Synonym Nitryl Fluoborate, Nitryl tetrafluoroborate, Nitronium Fluoroborate, Nitronium Tetrafluoroborate, Nitronium Tetrafluoroborate, Nitryl Tetrafluoroborate, Nitryl Tetrafluoroborate
IUPAC-namn nitronium; Tetrafluororat
LEDER F[B-](F)(F)F.O=[N+]=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Nitronium Tetrafluoroborate
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/BF4.NO2/c2-1(3,4)5;2-1-3/q-1;+1
Formel vikt 132.9958