Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| 1-Nitrosopyrrolidin | 930-55-2 | 2000 μg/ml |
| N-nitrosodietylamin | 55-18-5 | 2000 μg/ml |
| N-nitrosodimetylamin | 62-75-9 | 2000 μg/ml |
| N-Nitrosodi-n-butylamin | 924-16-3 | 2000 μg/ml |
| N-Nitrosodi-n-propylamin | 621-64-7 | 2000 μg/ml |
| N-nitrosodifenylamin | 86-30-6 | 2000 μg/ml |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitrosamines Mix |
| Namnnotering | SW-846 Method 8270C |
| Förpackning | 2 ml bärnstensfärgad glasampull |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Metoder | For US EPA Method 8270C |
| Teknik | AA, ICP |
| För användning med (utrustning) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Typ | Certified Reference Material |
| Lösningsmedel eller matris | Methylene Chloride |
| Kvantitet | 1 ml |
Säkerhet och hantering
- NITROSAMINES MIX
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H350-Kan orsaka cancer.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane, 1-nitrosopyrrolidine, diethylnitrosoamine,N-nitrosodibutylamine, nitrosodipropylam
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning