Läs mer
Nitrosamines Mix 1 2000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitrosodimethylamine∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣N-Nitroso-diphenylamine |
| CAS | 62-75-9, 621-64-7, 86-30-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Nitrosodimethylamine∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣N-Nitroso-diphenylamine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Industry Type | Food Testing |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | N-Nitrosodimethylamine 2000 μg/mL∣N-Nitroso-di-n-propylamine 2000 μg/mL∣N-Nitroso-diphenylamine 2000 μg/mL |