Läs mer
Nitroso-R-Salt, Extra Pure, SLR, Determination Of Cobalt, Fisher Chemical
Produktkod. 10724191 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10724191 25 g Plastic powder jar 25g
1 options
Produktkod. 10724191 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer N/3650/46
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
25g, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 525-05-3
Smältpunkt 300°C
Färg Orange to Yellow
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C10H5NNa2O8S2
MDL-nummer MFCD00149246
Kvantitet 25 g
Synonym nitroso-r salt, nitroso r, sodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulfonate, disodium 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonate, nitroso r salt, 1-nitroso-3,6-disulfonate, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-nitroso-, disodium salt, 3-hydroxy-4-nitroso-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, disodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulphonate
InChI-nyckel DMKMTGULLYISBH-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].OC1=C(N=O)C2=CC=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn disodium;3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulfonate
Molekylvikt (g/mol) 377.25
PubChem CID 10672
Formel vikt 377.25g/mol
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid, disodium salt hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.