Läs mer
Nitrosoantipyrine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitrosoantipyrine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11N3O2/c1-8-10(12-16)11(15)14(13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,1-2H3 |
| Formel vikt | 217.0851 |