Läs mer
Nitrosobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitrosobenzene |
| CAS | 586-96-9 |
| Molekylformel | C6H5NO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzene, nitroso- (8CI, 9CI, ACI), Nitrosobenzene (ACI), NSC 66479 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO/c8-7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| LEDER | O=Nc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | nitrosobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 107.11 |
| Formel vikt | 107.0371 |