missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nitrosobis(2-hydroxyethyl)amine-d8 (1mg/mL in Methanol), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitrosobis(2-hydroxyethyl)amine-d8 |
| CAS | 1173019-53-8 |
| Molekylformel | C4D8H2N2O3 |
| Kvantitet | 1 x 1 mL |
| Synonym | N-Nitroso-diethanolamine D8, N,N-Bis(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethyl)nitrous amide, 2,2’-(Nitrosoimino)bisethanol-d8, Diethanolnitrosamine-d8, N,N-Diethanolnitrosamine-d8, N-Nitrosodiethanolamine-d8, NDELA-d8; |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2O3/c7-3-1-6(5-9)2-4-8/h7-8H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])O |
| IUPAC-namn | N,N-bis(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethyl)nitrous amide |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.18 |
| Formel vikt | 142.1194 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?