missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nitrosobis(2-hydroxyethyl)amine-d8, TRC

Produktkod. 30468329
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30468329 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30468329 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN52520210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Nitrosobis(2-hydroxyethyl)amine-d8
CAS 1173019-53-8
Molekylformel C4D8H2N2O3
Kvantitet 10 mg
Synonym N-Nitroso-diethanolamine D8, N,N-Bis(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethyl)nitrous amide, 2,2’-(Nitrosoimino)bisethanol-d8, Diethanolnitrosamine-d8, N,N-Diethanolnitrosamine-d8, N-Nitrosodiethanolamine-d8, NDELA-d8
InChI formel InChI=1S/C4H10N2O3/c7-3-1-6(5-9)2-4-8/h7-8H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
LEDER [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
IUPAC-namn N,N-bis(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethyl)nitrous amide
Molekylvikt (g/mol) 142.18
Formel vikt 142.1194
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.