Läs mer
Nitrosobis(2-hydroxyethyl)amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitroso-diethanolamine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2O3/c7-3-1-6(5-9)2-4-8/h7-8H,1-4H2 |
| Formel vikt | 134.0691 |
| Procent renhet | >95% |