Läs mer
Nitrosonium hexafluorophosphate, 95%
Produktkod. p-3523523 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 10655073
Brand: Thermo Scientific Acros 383730050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 16921-91-8 | F6NOP | 174.97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16921-91-8
Molekylformel F6NOP
Molekylvikt (g/mol) 174.97
MDL-nummer MFCD00040324
InChI-nyckel SAKPNYRUBHJGAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrosonium hexafluorophosphate, nitrilooxonium hexafluorophosphate, nopf6, nitrosyl hexafluorophosphate, nitrosonium hexafluorophosphat, nitrosylhexafluorophosphate, azanylidyneoxidanium hexafluorophosphate, hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide; nitrosonium
PubChem CID 10910083
IUPAC-namn azanylidynoxidanium;hexafluorfosfat
LEDER N#[O+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrosonium hexafluorophosphate
Färg Färglös eller vit
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 94% min
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes
Formel vikt 174.97
Procent renhet 95%
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nitrosonium hexafluorophosphate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.