Läs mer
Nitrosoniumhexafluorfosfat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11312248
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11312248
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013149.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 16921-91-8 | F6NOP | 174.97 g/mol
Nitrosoniumhexafluorfosfat används som initiator i polymerisationsreaktioner av 1,2-epoxider såsom styrenoxid, cyklohexenoxid och 1,2-epoxibutan. Vidare är det involverat i polymerisationen av styren, n-butylvinyleter och tetrahydrofuran.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16921-91-8
Molekylformel F6NOP
Molekylvikt (g/mol) 174.97
MDL-nummer MFCD00040324
InChI-nyckel SAKPNYRUBHJGAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrosonium hexafluorophosphate, nitrilooxonium hexafluorophosphate, nopf6, nitrosyl hexafluorophosphate, nitrosonium hexafluorophosphat, nitrosylhexafluorophosphate, azanylidyneoxidanium hexafluorophosphate, hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide; nitrosonium
PubChem CID 10910083
IUPAC-namn azanylidynoxidanium;hexafluorfosfat
LEDER N#[O+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrosonium hexafluorophosphate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
Linjär formel NOPF6
UN-nummer UN3260
Löslighetsinformation Soluble in acetonitrile.
Formel vikt 174.96
Procent renhet 96%
Odör Odorless
Känslighet Moisture sensitive
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.