Läs mer
Nitrosonium tetrafluoroborate, 97%
Produktkod. p-3734681 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 10135442
Brand: Thermo Scientific Acros 174390050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14635-75-7 | BF4HNO2 | 133.82 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14635-75-7
Molekylformel BF4HNO2
Molekylvikt (g/mol) 133.82
MDL-nummer MFCD00011433
InChI-nyckel XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrosonium tetrafluoroborate, nitrosyl tetrafluoroborate, nitrosyltetrafluoroborate, nobf4, nitrilooxonium tetrafluoroborate, azanylidyneoxidanium tetrafluoroborate
PubChem CID 11137142
IUPAC-namn azanylidyneoxidanium;tetrafluorborat
LEDER [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrosonium tetrafluoroborate
Smältpunkt 250.0°C
Färg Vitt
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 96% min. (ex F)
Linjär formel NOBF4
Merck Index 15, 6736
Formel vikt 116.81
Procent renhet 97%
Förpackning Plastflaska
Densitet 2.185, 2.1850g/mL
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.