Läs mer
Nitrosonium tetrafluoroborate, 98%
Produktkod. p-7022854
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
Produktkod. 11468730
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15806.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14635-75-7 | BF4HNO2 | 133.82 g/mol
Nitrosoniumtetrafluoroborat är ett nitroserande medel och oxidationsmedel som används i organisk syntes. Det används också för att omvandla arylaminer direkt till diazoniumtetrafluorborater, som genomgår Balz-Schiemann-reaktionen in situ för att ge höga utbyten av arylfluorider. Vidare används den som en katalysator för jodering av aromater med jodidjon med luft som oxidationsmedel, omvandling av sekundära aminer till nitrosaminer och vid deaminering av primära amider. Det är involverat i omvandlingen av arylhydraziner till azider. Utöver detta reagerar den med ferrocen för att framställa ferroceniumtetrafluorborat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Nitrosoniumtetrafluoroborat är ett nitroserande medel och oxidationsmedel som används i organisk syntes. Det används också för att omvandla arylaminer direkt till diazoniumtetrafluorborater, som genomgår Balz-Schiemann-reaktionen in situ för att ge höga utbyten av arylfluorider. Vidare används den som en katalysator för jodering av aromater med jodidjon med luft som oxidationsmedel, omvandling av sekundära aminer till nitrosaminer och vid deaminering av primära amider. Det är involverat i omvandlingen av arylhydraziner till azider. Utöver detta reagerar den med ferrocen för att framställa ferroceniumtetrafluorborat.
Löslighet Löslig i
acetonitril.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Luft- och fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med syror och aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14635-75-7
Molekylformel BF4HNO2
Molekylvikt (g/mol) 133.82
MDL-nummer MFCD00011433
InChI-nyckel XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrosonium tetrafluoroborate, nitrosyl tetrafluoroborate, nitrosyltetrafluoroborate, nobf4, nitrilooxonium tetrafluoroborate, azanylidyneoxidanium tetrafluoroborate
PubChem CID 11137142
IUPAC-namn azanylidyneoxidanium;tetrafluorborat
LEDER [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Specifikationer
Kokpunkt 250°C (0.01 mmHg)(Sublimation)
Kemiskt namn eller material Nitrosonium tetrafluoroborate
Smältpunkt 250°C (Sublimation)
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,6649
Löslighetsinformation Soluble in acetonitrile.
Formel vikt 116.82
Procent renhet 98%
Odör Irritating
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 2.185
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nitrosonium tetrafluoroborate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Nitrosonium tetrafluoroborate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.