missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nitrosophenidylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitrosophenidylate |
| CAS | 55557-03-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C14 H18 N2 O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Methyl 1-Nitroso-α-phenyl-2-piperidineacetate, N-Nitrosomethylphenidate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2O3/c1-19-14(17)13(11-7-3-2-4-8-11)12-9-5-6-10-16(12)15-18/h2-4,7-8,12-13H,5-6,9-10H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)C(C1CCCCN1N=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | methyl 2-(1-nitroso-2-piperidyl)-2-phenyl-acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.3 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?