Läs mer
Nitrosyltetrafluoroborat, TRC
Produktkod. 30475320
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30475320 5 g
30474873 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30475320 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN5500135G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrosyl Tetrafluoroborate
CAS 14635-75-7
Kvantitet 5 g
Molekylformel BF4NO
Synonym Nitrosyl Borofluoride, Nitrosyl Fluoroborate, Nitrosonium Tetrafluoroborate, Nitrosonium Tetrafluoroborate, Nitroso Tetrafluoroborate, Nitrogen Fluoroborate Oxide, Nitrosyl Tetrafluoroborate, Nitrosyl Fluoborate
InChI formel InChI=1S/BF4.NO/c2-1(3,4)5;1-2/q-1;+1
LEDER F[B-](F)(F)F.N#[O+]
IUPAC-namn azanylidyneoxidanium; Tetrafluororat
Molekylvikt (g/mol) 116.81
Formel vikt 117.0009