Läs mer
Nitrosyltetrafluoroborat, TRC
Produktkod. 30464566
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30464566 10 g
1 options
Produktkod. 30464566 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN55001310G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrosyl Tetrafluoroborate
CAS 14635-75-7
Kvantitet 10 g
Molekylformel BF4NO
Synonym Nitrosyl Borofluoride, Nitrosyl Fluoroborate, Nitrosonium Tetrafluoroborate, Nitrosonium Tetrafluoroborate, Nitroso Tetrafluoroborate, Nitrogen Fluoroborate Oxide, Nitrosyl Tetrafluoroborate, Nitrosyl Fluoborate
InChI formel InChI=1S/BF4.NO/c2-1(3,4)5;1-2/q-1;+1
LEDER F[B-](F)(F)F.N#[O+]
IUPAC-namn azanylidyneoxidanium; Tetrafluororat
Molekylvikt (g/mol) 116.81
Formel vikt 117.0009