Läs mer
Nitrotereftalsyra, 99 %
Produktkod. 11416017
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11416017 5 g 5g
11426017 25 g 25g
11436017 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11416017 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25043.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
CAS: 610-29-7 | C8H5NO6 | 211,129 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 610-29-7
Molekylformel C8H5NO6
Molekylvikt (g/mol) 211.129
MDL-nummer MFCD00007141
InChI-nyckel QUMITRDILMWWBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitroterephthalic acid, 2-nitroterephthalic acid, 2-nitrobenzene-1,4-dicarboxylic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-nitro, terephthalic acid, nitro, 2-nitroterephthalicacid, 2-nitroterephthalate, 5-nitroterephthalic acid, acmc-1au2u
PubChem CID 69122
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitroterephthalic acid
Smältpunkt 270°C to 272°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 211.13
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.