Läs mer
Nitrotetrazolium blåklorid (teknisk kvalitet), TRC
Produktkod. 30474001
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30474001 500 mg
1 options
Produktkod. 30474001 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN572335500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrotetrazolium Blue Chloride
CAS 298-83-9
Molekylformel C40H30N10O6 • 2(Cl)
Kvantitet 500 mg
Synonym 3,3'-(3,3'-dimethoxy-4,4'-biphenylylene)bis[2-(p-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-chloride] 2,2'-Bis(p-nitrophenyl)-5,5'-diphenyl-3,3'-(3,3'-dimethoxy-4,4'-biphenylylene)ditetrazolium chloride 2,2'-Bis(p-nitrophenyl)-5,5'-diphenyl-3,3'-(3,3'-dimethoxy-4,4'-diphenylene)ditetrazolium chloride 2,2'-Di-p-nitrophenyl-5,5'-diphenyl-3,3'-bis(3,3'-dimethoxy-4,4'-biphenylene)ditetrazolium chloride 2,2'-Dinitrophenyl-5,5'-diphenyl-3,3'-dimethoxy-4,4'-diphenylene)ditetrazolium chloride 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylylene)bis[2-(p-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride] 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-diphenylene)bis[2-(p-nitrophenyl)-5-phenyltetrazolium chloride] NBT NBT (dye) NSC 27622 NTB Nitro BT Nitro Blue Tetrazolium Nitro Blue Tetrazolium chloride Nitro TB Nitro Tetrazolium BT Nitrotetrazolium Chloride Blue Nitrotetrazolium blue Tetrazolium Nitro BT Tetrazolium nitro blue p-NBT p-Nitro blue tetrazolium p-Nitro blue tetrazolium chloride p-Nitrotetrazolium blue
InChI formel InChI=1S/C40H30N10O6.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;;/h3-26H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
LEDER COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]3=NC(=NN3C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C5=CC=CC=C5)OC)[N+]6=NC(=NN6C7=CC=C(C=C7)[N+](=O)[O-])C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-]
IUPAC-namn 2-[2-metoxi-4-[3-metoxi-4-[3-(4-nitrofenyl)-5-fenyltetrazol-2-ium-2-yl]fenyl]fenyl]-3-(4-nitrofenyl)-5-fenyltetrazol-2-ium; Diklorid
Molekylvikt (g/mol) 746.7323545
Formel vikt 816.1727