Läs mer
Ansell NITROTOUGH™ N230B Lättvikts nitrilbelagda industrihandskar för palmer
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Tunn nitrilbeläggning i handflatan förbättrar greppförmågan
- Interlock-foder i 100 % bomull ökar användarkomforten
- Öppen ryggdesign gör att händerna kan andas
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel |
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Färg | Blått |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A1 |
| Exteriör finish | No Texture |
| Hand | Specifik |
| Storlek | 9 |
| EN388 Standard | 4111A |
| För användning med (applikation) | Maskiner, drift av utrustning och metalltillverkning |
| Visa mer |