missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ansell NITROTOUGH™ N250Y Medium Duty Oljeavvisande Handskar

Produktkod. 16875310 Handla allt Ansell Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
7
8
9
10
11
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16875310

Brand: Ansell C261080

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Nitrilbeläggning över hela handskarna ger en hög nivå av oljeavstötning, medan den elastiska stickade handleden säkerställer en säker passform.

  • Nitrilbeläggning ger oljeavstötning på handflatan och handryggen
  • Elastisk stickad handled säkerställer en säker passform
  • Bekväm och flexibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Gult
Storlek 8
EN388 Standard 4111A
För användning med (applikation) Montering, allmänt underhåll, metalltillverkning och kvalitetskontroll
Färg på handskemanschett Naturlig
Handske manschettstil Sticka
Liner material 100% bomull
Serie N250Y
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.