Learn More
Ansell NITROTOUGH™ N250Y Medium Duty Oljeavvisande Handskar
Product Code. 16895310 Shop All Ansell Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Storlek:
7
8
9
10
11
Product Code. 16895310
missing translation for 'mfr': Ansell C261100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Nitrilbeläggning över hela handskarna ger en hög nivå av oljeavstötning, medan den elastiska stickade handleden säkerställer en säker passform.
  • Nitrilbeläggning ger oljeavstötning på handflatan och handryggen
  • Elastisk stickad handled säkerställer en säker passform
  • Bekväm och flexibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Gult
Storlek 10
EN388 Standard 4111A
För användning med (applikation) Montering, allmänt underhåll, metalltillverkning och kvalitetskontroll
Färg på handskemanschett Naturlig
Handske manschettstil Sticka
Liner material 100% bomull
Serie N250Y