Läs mer
Ansell NITROTOUGH™ N250Y Medium Duty Oljeavvisande Handskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
Beskrivning
- Nitrilbeläggning ger oljeavstötning på handflatan och handryggen
- Elastisk stickad handled säkerställer en säker passform
- Bekväm och flexibel
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009 |
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Färg | Gult |
| Storlek | 7 |
| EN388 Standard | 4111A |
| För användning med (applikation) | Montering, allmänt underhåll, metalltillverkning och kvalitetskontroll |
| Färg på handskemanschett | Naturlig |
| Handske manschettstil | Sticka |
| Liner material | 100% bomull |
| Serie | N250Y |