Läs mer
Ansell NITROTOUGH™ N630 Heavy Duty Nitrilbelagda handskar - Gauntlet-manschett
Produktkod. 16865320 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
8
9
10
11
Produktkod. 16865320
Brand: Ansell C329090
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Nitrilbeläggning med stöd ger en effektiv barriär mot fett och olja utan att försämras som läder eller bomull. Handskarna har ett interlock-foder i 100 % bomullsfleece för ökad användarkomfort.
  • Nitrilbeläggning täcker fingrarna och knogarna för en effektiv barriär mot olja och fett
  • Interlock-foder i 100 % bomull i fleeced för ökad komfort
  • Starkare och mer flexibel än PVC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 6
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Blått
Betyg för skärmotstånd ANSI A2
Hand Specifik
Storlek 9
EN388 Standard 4221B
För användning med (applikation) Bilmontering och metalltillverkning
Färg på handskemanschett Naturlig
Handske manschettstil Säkerhet
Liner material 100% bomull
Serie N630