Läs mer
Ansell NITROTOUGH™ N630 Heavy Duty Nitrilbelagda handskar - Gauntlet-manschett
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
8
9
10
11
Beskrivning
- Nitrilbeläggning täcker fingrarna och knogarna för en effektiv barriär mot olja och fett
- Interlock-foder i 100 % bomull i fleeced för ökad komfort
- Starkare och mer flexibel än PVC
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 6 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel |
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Färg | Blått |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A2 |
| Hand | Specifik |
| Storlek | 11 |
| EN388 Standard | 4221B |
| För användning med (applikation) | Bilmontering och metalltillverkning |
| Färg på handskemanschett | Naturlig |
| Visa mer |