Läs mer
Nitrovin Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitrovin hydrochloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N6O6.ClH/c15-14(16)18-17-9(1-3-10-5-7-12(25-10)19(21)22)2-4-11-6-8-13(26-11)20(23)24;/h1-8H,(H4,15,16,18);1H |
| Formel vikt | 396.0585 |