Läs mer
Nitroxinil-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitroxynil 13C6 (phenyl 13C6) |
| CAS | 1325559-31-6 |
| Molekylformel | 13C6 C H3 I N2 O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Nitroxinil-13C6, 4-Hydroxy-3-iodo-5-nitrobenzonitrile-13C6, 2-Iodo-4-cyano-6-nitrophenol-13C6, 3-Iodo-5-nitro-4-hydroxybenzonitrile-13C6, 3-Nitro-4-hydroxy-5-iodobenzonitrile-13C6, 3-Nitro-5-iodo-4-hydroxybenzonitrile-13C6, 4-Cyano-2-iodo-6-nitrophenol-13C6, M and B 10755-13C6, Nitroxynil-13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3IN2O3/c8-5-1-4(3-9)2-6(7(5)11)10(12)13/h1-2,11H/i1+1,2+1,4+1,5+1,6+1,7+1 |
| LEDER | O[13c]1[13c](I)[13cH][13c]([13cH][13c]1[N+](=O)[O-])C#N |
| IUPAC-namn | 4-hydroxy-5-iodo-3-nitro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene-1-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 295.971 |
| Formel vikt | 295.939 |