missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nitroxinil, TRC

Produktkod. 30472297
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30472297 1 g
30466236 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30472297 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN5979001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1689-89-0
Molekylformel C7 H3 I N2 O3
Molekylvikt (g/mol) 290.01
Synonym 2-Iodo-4-cyano-6-nitrophenol, 3-Iodo-5-nitro-4-hydroxybenzonitrile, 3-Nitro-4-hydroxy-5-iodobenzonitrile, 3-Nitro-5-iodo-4-hydroxybenzonitrile, 4-Cyano-2-iodo-6-nitrophenol, 4-Hydroxy-3-iodo-5-nitrobenzonitrile, M and B 10755, Nitroxinil, Nitroxynil
IUPAC-namn 4-hydroxy-3-iodo-5-nitrobenzonitrile
LEDER Oc1c(I)cc(cc1[N+](=O)[O-])C#N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Nitroxynil
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H3IN2O3/c8-5-1-4(3-9)2-6(7(5)11)10(12)13/h1-2,11H
Formel vikt 289.9188
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.