Läs mer
Nitroxolin, LoGiCal
Produktkod. 30463217
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30463217 10 mg
1 options
Produktkod. 30463217 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1003.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitroxoline
CAS 4008-48-4
Analyt- eller komponentnamn Nitroxoline
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H6 N2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 8-Quinolinol, 5-nitro-, 5-(Hydroxyl[oxido]amino)-8-hydroxyquinoline, 5-Nitro-8-hydroxyquinoline, 5-Nitro-8-oxychinoline, 5-Nitro-8-oxyquinoline, 5-Nitro-8-quinolinol, 5-Nitrox, 5-Nitroxine, 5NOK, 8-Hydroxy-5-nitroquinoline, A 82, BAS 58, NSC 74947, NSC 74948, Nibiol, Nitroxolin, Nitroxoline, Noxibiol
InChI formel InChI=1S/C9H6N2O3/c12-8-4-3-7(11(13)14)6-2-1-5-10-9(6)8/h1-5,12H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Oc1ccc(c2cccnc12)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 5-nitrokinolin-8-ol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 190.16
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 190,0378 g/mol