Läs mer
Nitroxoline, MedChemExpress
Produktkod. 16412319
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16412319 1 g
1 options
Produktkod. 16412319 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1159
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
MedChemExpress Nitroxoline is an antibiotic that has proven to be very effective at combating biofilm infections.
Nitroxoline is an antibiotic that has proven to be very effective at combating biofilm infections.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitroxoline
Fysisk form Solid
CAS 4008-48-4
Färg Light Green
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H6N2O3
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym 8-Hydroxy-5-nitroquinoline 5-Nitro-8-quinolinol
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (657.34 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=C2N=CC=CC2=C([N+]([O-])=O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 190.16
Formel vikt 190.16
Procent renhet 99.51%