missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nitroxynil 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30321838
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30321838 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30321838 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15617000AL1000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Nitroxynil
CAS 1689-89-0
Analyt- eller komponentnamn Nitroxynil
Frakt skick +20°C
Molekylformel C7 H3 I N2 O3
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-Iodo-4-cyano-6-nitrophenol, 3-Iodo-5-nitro-4-hydroxybenzonitrile, 3-Nitro-4-hydroxy-5-iodobenzonitrile, 3-Nitro-5-iodo-4-hydroxybenzonitrile, 4-Cyano-2-iodo-6-nitrophenol, 4-Hydroxy-3-iodo-5-nitrobenzonitrile, M and B 10755, Nitroxinil, Nitroxynil
InChI formel InChI=1S/C7H3IN2O3/c8-5-1-4(3-9)2-6(7(5)11)10(12)13/h1-2,11H
LEDER Oc1c(I)cc(cc1[N+](=O)[O-])C#N
IUPAC-namn 4-hydroxy-3-iodo-5-nitrobenzonitrile
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 290.01
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 289.9188 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.