missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nitroxynil, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitroxynil |
| CAS | 1689-89-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Nitroxynil |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H3 I N2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Iodo-4-cyano-6-nitrophenol, 3-Iodo-5-nitro-4-hydroxybenzonitrile, 3-Nitro-4-hydroxy-5-iodobenzonitrile, 3-Nitro-5-iodo-4-hydroxybenzonitrile, 4-Cyano-2-iodo-6-nitrophenol, 4-Hydroxy-3-iodo-5-nitrobenzonitrile, M and B 10755, Nitroxinil, Nitroxynil |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3IN2O3/c8-5-1-4(3-9)2-6(7(5)11)10(12)13/h1-2,11H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Oc1c(I)cc(cc1[N+](=O)[O-])C#N |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?