missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nivalenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nivalenol |
| CAS | 23282-20-4 |
| Molekylformel | C15 H20 O7 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Trichothec-9-en-8-one','12,13-epoxy-3α,4β,7α,15-tetrahydroxy- (8CI), (3α,4β,7α)-12,13-Epoxy-3,4,7,15-tetrahydroxytrichothec-9-en-8-one, Spiro[2,5-methano-1-benzoxepin-10,2'-oxirane]','trichothec-9-en-8-one deriv., 12,13-Epoxy-3α,4β,7α,15-tetrahydroxytrichothec-9-en-8-one, 3α,4β,7α,15-Tetrahydroxyscrip-9-en-8-one, NSC 269143, Nivalenol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20O7/c1-6-3-7-14(4-16,11(20)8(6)17)13(2)10(19)9(18)12(22-7)15(13)5-21-15/h3,7,9-12,16,18-20H,4-5H2,1-2H3/t7-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15+/m1/s1 |
| LEDER | CC1=C[C@H]2O[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@@](C)([C@]34CO4)[C@@]2(CO)[C@H](O)C1=O |
| IUPAC-namn | (2S,2′S,3′R,4′S,5′R,5a′R,6′R,9a′R)-3′,4′,6′-trihydroxy-5a′-(hydroxymethyl)-5′,8′-dimethyl-2′,3′,4′,5′,5a′,9a′-hexahydrospiro[oxirane-2,10′-[2,5]methanobenzo[b]oxepin]-7′(6′H)-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.32 |
| Formel vikt | 312.1209 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?