Läs mer
MedChemExpress Nivolumab
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | PD-1/PD-L1 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Innehåll och lagring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Produkttyp | Inhibitory Antibodies |
| Frakt skick | Shipping with dry ice |
| CAS | 946414-94-4 |
| Renhet eller kvalitetsklass | 98.29% |