missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nizatidine Amide (>90%), TRC

Produktkod. 30484173
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30484173 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30484173 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN59852010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Nizatidine Amide
CAS 188666-11-7
Molekylformel C11H18N4O3S2
Kvantitet 10 mg
Synonym N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]-4-thiazolyl]methyl]thio]ethyl]-2-nitroacetamide, Nizatidine EP Impurity E
InChI formel InChI=1S/C11H18N4O3S2/c1-14(2)6-11-13-9(8-20-11)7-19-4-3-12-10(16)5-15(17)18/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,12,16)
LEDER CN(C)Cc1nc(CSCCNC(=O)C[N+](=O)[O-])cs1
Molekylvikt (g/mol) 318.42
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.