missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nizatidine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nizatidine-d3 |
| CAS | 1246833-99-7 |
| Molekylformel | C12 D3 H18 N5 O2 S2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]-4-thiazolyl]methyl]thio]ethyl]-N’-(methyl-d3)-2-nitro-1,1-ethenediamine, LY-139037-d3, ZE-101-d3, ZL-101-d3, Axid-d3, Calmaxid-d3, Cronizat-d3, Distaxid-d3, Gastrax-d3, Nizax-d3, Nizaxid-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21N5O2S2/c1-13-11(6-17(18)19)14-4-5-20-8-10-9-21-12(15-10)7-16(2)3/h6,9,13-14H,4-5,7-8H2,1-3H3/b11-6+/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N\C(=C/[N+](=O)[O-])\NCCSCc1csc(CN(C)C)n1 |
| IUPAC-namn | (E)-N1-[2-[[2-[(dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methylsulfanyl]ethyl]-2-nitro-N1'-(trideuteriomethyl)ethene-1,1-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 334.48 |
| Formel vikt | 334.1325 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?