Läs mer
Nizatidine EP Impurity A, Mikromol™
Beskrivning
Nizatidine EP Impurity A
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-Dimethyl-2-nitroethene-1,1-diamine |
| CAS | 54252-45-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | N,N'-Dimethyl-2-nitroethene-1,1-diamine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C4 H9 N3 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N,N'-Dimethyl-2-nitroethene-1,1-diamine, Nizatidine Imp. A (EP), Nizatidine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9N3O2/c1-5-4(6-2)3-7(8)9/h3,5-6H,1-2H3 |
| LEDER | CNC(=C[N+](=O)[O-])NC |
| IUPAC-namn | 1-N,1-N'-dimethyl-2-nitroethene-1,1-diamine |
| Visa mer |