missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nizatidine EP Impurity H (as Hydrochloride), Mikromol™
Beskrivning
Nizatidine EP Impurity H (as Hydrochloride)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Dimethylamino)thioacetamide Hydrochloride |
| CAS | 27366-72-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(Dimethylamino)thioacetamide Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C4 H10 N2 S . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-(Dimethylamino)thioacetamide Hydrochloride, Nizatidine Imp. H (EP) as Hydrochloride, Ethanethioamide, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride (1:2), Nizatidine Impurity H as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2S.ClH/c1-6(2)3-4(5)7;/h3H2,1-2H3,(H2,5,7);1H |
| LEDER | Cl.CN(C)CC(=S)N |
| IUPAC-namn | 2-(dimethylamino)ethanethioamide;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?