Läs mer
Nizatidin EP Förorening H (som hydroklorid), Mikromol™
Beskrivning
Nizatidin EP Förorening H (som hydroklorid), Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Dimethylamino)thioacetamide Hydrochloride |
| CAS | 27366-72-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(Dimethylamino)thioacetamide Hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C4 H10 N2 S . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-(Dimethylamino)thioacetamide Hydrochloride, Nizatidine Imp. H (EP) as Hydrochloride, Ethanethioamide, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride (1:2), Nizatidine Impurity H as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2S.ClH/c1-6(2)3-4(5)7;/h3H2,1-2H3,(H2,5,7);1H |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | Cl.CN(C)CC(=S)N |
| Visa mer |